Rack per provette, epMotion®
24 (4×6), 100ר13 mm, Acciaio inossidabile
Codice catalogo EPPE5075762.005
Nome del fornitore: EPPENDORF
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
*screw cap tubes, ** HPLC vials.
Specifiche
- Per provette:100ר13 mm
- N. di fori:24 (4×6)
- Materiale:Acciaio inossidabile