Orders LinkContactUsLinkComponent
Rack per provette, epMotion®
Rack per provette, epMotion®
24 (4×6), 100ר13 mm, Acciaio inossidabile
Codice catalogo EPPE5075762.005
Nome del fornitore:   EPPENDORF
Rack per provette, epMotion®
Codice catalogo EPPE5075762.005
Nome del fornitore:  EPPENDORF
Rack per provette, epMotion®
Rack per provette, epMotion®
24 (4×6), 100ר13 mm, Acciaio inossidabile
Price
SFr. 517.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
*screw cap tubes, ** HPLC vials.
Specifiche
  • Per provette:
    100ר13 mm
  • N. di fori:
    24 (4×6)
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile