Stoppers, rubber, red, different sizes
20,0 mm, 18,0 mm, 14,0 mm
Codice catalogo 217-0696
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Vai a
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Scheda dati
Drawing_DRWG00
Disegno tecnico
Specifiche
- Ø inferiore:18,0 mm
- Ø superiore:14,0 mm
- Altezza:20,0 mm
- Seq:08