Orders LinkContactUsLinkComponent
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
G5000HHR, 650 Å, 5 µm, 7,80 mm, 300 mm
Codice catalogo 554-1633
Nome del fornitore:   TOSOH Bioscience
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
Codice catalogo 554-1633
Nome del fornitore:  TOSOH Bioscience
H-type gel permeation columns, TSK-Gel®
G5000HHR, 650 Å, 5 µm, 7,80 mm, 300 mm
Price
2 840.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Specifiche
  • Ø int.:
    7,80 mm
  • Dimensioni particelle:
    5 µm
  • Dimensioni pori:
    650 Å
  • Descrizione:
    G5000HHR
  • Lunghezza:
    300 mm
  • Seq:
    06