Dropper tips, WHEATON®
verde
Codice catalogo 215-4827
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
LDPE, coloured.
- Extended controlled dropper tips
- Dispense one drop at a time
- Average drop size is 44 ±6 μl
Informazioni per l'ordine: Tips available in different colours and packaged in case of 100 or 1000.
Specifiche
- Colore:verde
- Seq:34