Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropper tips, WHEATON® | Avantor
Dropper tips, WHEATON®
arancione
  215-4824
Dropper tips, WHEATON®
  215-4824
Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
arancione
SFr. 511.00
1 * 1.000 ST
LDPE, coloured.
  • Extended controlled dropper tips
  • Dispense one drop at a time
  • Average drop size is 44 ±6 μl
Bestellinformationen: Tips available in different colours and packaged in case of 100 or 1000.
  • Colore:
    arancione
  • Seq:
    28
  • Cat. No.:
    215-4824
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..