Sub-surface samplers, Wheaton® Grab Sampler® II
Grab Sampler® II, con flacone per campioni e tappo con liner in PTFE, 1000 ml, 549 cm
Codice catalogo WHEA990450
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Sub-surface samplers, Wheaton® Grab Sampler® II
Codice catalogo WHEA990450
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
The high density PP head holds a narrow mouth borosilicate jar.
- Remote valve that can be opened by pulling and releasing the finger ring on the handle
- Aluminum sections can be broken down for easy transport
- Three lengths available
Zertifizierung: EPA requirements for water and waste water sampling.
Specifiche
- Capacità:1000 ml
- Descrizione:Grab Sampler® II, con flacone per campioni e tappo con liner in PTFE
- Lunghezza:549 cm
- Seq:03
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàFilettaturaDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoFilettaturaColoreDisponibilitàPrice
- Screw cap, solid top, phenolic, with PTFE faced 14B styrene-butadiene rubber linerScrew cap, solid top, phenolic, with PTFE faced 14B styrene-butadiene rubber linerWHEA24048138-430neroLog in per disponibilità1 * 100 ST - SFr. 685.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..