Dropper tips, WHEATON®
arancione
Codice catalogo 215-4814
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
LDPE, coloured.
- Extended controlled dropper tips
- Dispense one drop at a time
- Average drop size is 44 ±6 μl
Informations de commande: Tips available in different colours and packaged in case of 100 or 1000.
Specifiche
- Colore:arancione
- Seq:08
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.