Contagocce, WHEATON®
20 - 410, naturale
Codice catalogo 215-4044
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Variety of colors
Specifiche
- Filettatura:20 - 410
- Seq:46
- Colore tappo:naturale