Contagocce, WHEATON®
20 - 410, arancione
Catalog # 215-4045
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Variety of colors
Specifications
- Filettatura:20 - 410
- Seq:48
- Colore tappo:arancione
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..