Contagocce, WHEATON®
8 - 425, arancione
Codice catalogo 215-4038
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Variety of colors
Specifiche
- Filettatura:8 - 425
- Seq:11
- Colore tappo:arancione