Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryogenic vial boxes, Cryule®, WHEATON®
Cryogenic vial boxes, Cryule®, WHEATON®
81, Fiale Cryule® 1 ml, 133×133×31 mm
Codice catalogo WHEA651490
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Cryogenic vial boxes, Cryule®, WHEATON®
Codice catalogo WHEA651490
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Cryogenic vial boxes, Cryule®, WHEATON®
Cryogenic vial boxes, Cryule®, WHEATON®
81, Fiale Cryule® 1 ml, 133×133×31 mm
Price
SFr. 299.00
Log in per disponibilità
1 * 15 ST
Product Details & Documents
These cryoboxes are made of high quality chip-board and spray coated with polyethylene.
  • Stores 1 and 2 ml cryogenic vials
  • Holds 81 freestanding or round bottom vials
Suitable for use with vapor phase of liquid nitrogen.
Specifiche
  • Scomparti:
    81
  • Per:
    Fiale Cryule® 1 ml
  • Esterno L×P×A:
    133×133×31 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..