Scintillation vials, PET, WHEATON®
20,00 ml, 27×61 mm, Yes, PP, Metal foil
Codice catalogo WHEA986751
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Manufactured from clear polyethylene terephthalate (PET) these vials have advantages over glass counting vials of low background count, economy and virtual unbreakability.
- Clarity of glass
- Can be safely incinerated
- Lightweight and virtually unbreakable
* With cap on
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Materiale tappo:PP
- Ø×A:27×61 mm
- Setto:Metal foil
- Capacità:20,00 ml
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



