Scintillation vials, WHEATON®
20,00 ml, 27×61 mm, Yes, Separate, 22 mm, PP, Metal foil
Codice catalogo WHEA986711
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
These scintillation vials made from HDPE are available with screw cap attached or separately in PP or PE and different liner material depending on the application.
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Materiale tappo:PP
- Dimensione tappo:22 mm
- Ø×A:27×61 mm
- Setto:Metal foil
- Capacità:20,00 ml
- Tipologia tappo:Separate