Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
60 ml, 85 mm, 39 mm, 20-410
Codice catalogo 215-4148
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Codice catalogo 215-4148
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
60 ml, 85 mm, 39 mm, 20-410
Price
SFr. 315.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifiche
  • Ø est:
    39 mm
  • Filettatura:
    20-410
  • Capacità:
    60 ml
  • Altezza:
    85 mm
  • Seq:
    27