Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Wheaton® | Avantor
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
30 ml, 70 mm, 32 mm, 20-410
Catalog # 215-4146
Supplier:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Catalog # 215-4146
Supplier:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
30 ml, 70 mm, 32 mm, 20-410
Price
SFr. 275.00
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifications
  • Ø est:
    32 mm
  • Filettatura:
    20-410
  • Capacità:
    30 ml
  • Altezza:
    70 mm
  • Seq:
    25
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..