Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
15 ml, 66 mm, 25 mm, 15-415
Codice catalogo 215-4144
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Codice catalogo 215-4144
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
15 ml, 66 mm, 25 mm, 15-415
Price
SFr. 239.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifiche
  • Ø est:
    25 mm
  • Filettatura:
    15-415
  • Capacità:
    15 ml
  • Altezza:
    66 mm
  • Seq:
    23