Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
3 ml, 39 mm, 14 mm, 8-425
Codice catalogo 215-4137
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Codice catalogo 215-4137
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
3 ml, 39 mm, 14 mm, 8-425
Price
SFr. 200.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifiche
  • Ø est:
    14 mm
  • Filettatura:
    8-425
  • Capacità:
    3 ml
  • Altezza:
    39 mm
  • Seq:
    02