Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
7 ml, 51 mm, 19 mm, 15-415
  215-4141
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
  215-4141
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
Dropping bottles, LDPE, Wheaton®
7 ml, 51 mm, 19 mm, 15-415
SFr. 211.00
1 * 100 ST
Dropping bottles made of natural or white LDPE. The white LDPE bottles tends to protect the sensitive samples from UV light.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Ø est:
    19 mm
  • Filettatura:
    15-415
  • Capacità:
    7 ml
  • Altezza:
    51 mm
  • Seq:
    05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..