Fiale campione, E-C, WHEATON®
Product Details & Documents
Fiale trasparenti realizzate in vetro borosilicato a basso estraibile che offre una resistenza chimica superiore. Conformi ai requisiti USP Tipo I e ASTM E 438 Tipo I, Classe A
Fiale ambrate realizzate in vetro borosilicato conforme ai requisiti USP Tipo I per la trasmissione della luce, per proteggere prodotti fotosensibili.
Informazioni per l'ordine: Tappi e tappi di ricambio possono essere acquistati separatamente.
Confezione: Fiale confezionate in due pacchi da 100 fiale avvolti in film termoretraibile, che riduce la contaminazione da cartone ondulato. Le fiale da 60 ml sono confezionate in un unico pacco da 143 fiale avvolto in film termoretraibile.
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Materiale tappo:Phenolic
- Dimensione tappo:20 - 400
- Ø×A:23×88 mm
- Setto:PTFE/14B rubber
- Capacità:24,00 ml
- Colore:trasparente
- Tipologia tappo:Solid top
- Colore tappo:nero
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..