Fiale campione, E-C, WHEATON®
1,80 ml, 12×35 mm, ambra, Yes, Solid top, 8 - 425, Phenolic, nero, 14B rubber
Codice catalogo WHEA224730
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Fiale trasparenti realizzate in vetro borosilicato a basso estraibile che offre una resistenza chimica superiore. Conformi ai requisiti USP Tipo I e ASTM E 438 Tipo I, Classe A
Fiale ambrate realizzate in vetro borosilicato conforme ai requisiti USP Tipo I per la trasmissione della luce, per proteggere prodotti fotosensibili.
: Tappi e tappi di ricambio possono essere acquistati separatamente.
: Fiale confezionate in due pacchi da 100 fiale avvolti in film termoretraibile, che riduce la contaminazione da cartone ondulato. Le fiale da 60 ml sono confezionate in un unico pacco da 143 fiale avvolto in film termoretraibile.
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Materiale tappo:Phenolic
- Dimensione tappo:8 - 425
- Ø×A:12×35 mm
- Setto:14B rubber
- Capacità:1,80 ml
- Colore:ambra
- Tipologia tappo:Solid top
- Colore tappo:nero