Orders LinkContactUsLinkComponent
Spray bottles, WHEATON®
Spray bottles, WHEATON®
60 ml, 108 mm, con tappo a vite in PP
Codice catalogo WHEA226436
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Spray bottles, WHEATON®
Codice catalogo WHEA226436
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Spray bottles, WHEATON®
60 ml, 108 mm, con tappo a vite in PP
Price
SFr. 641.00
Log in per disponibilità
1 * 144 ST
Product Details & Documents
Bottle made of white LDPE (Low Density Polyethylene).
  • Includes bottle, atomizer tip, dip tube and screw cap
  • Screw cap made from polypropylene
Oval spray bottle.
Specifiche
  • Tipo:
    con tappo a vite in PP
  • Capacità:
    60 ml
  • Altezza:
    108 mm
  • Seq:
    03