BOD bottles, WHEATON®
Flaconi BOD, 60 ml, in vetro borosilicato, 43×115 mm (Ø×A), sequenza di numerazione: prodotti speciali, 60 ml
Codice catalogo WHEA227494-99G
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Made of Type I borosilicate glass.
- Available with or without stopper
- With white labeling area
Specifiche
- Capacità:60 ml
- Descrizione:Flaconi BOD, 60 ml, in vetro borosilicato, 43×115 mm (Ø×A), sequenza di numerazione: prodotti speciali