Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
porpora
Codice catalogo 215-4808
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Dropper tips, WHEATON®
Codice catalogo 215-4808
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Dropper tips, WHEATON®
Dropper tips, WHEATON®
porpora
Price
SFr. 62.20
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
LDPE, coloured.
  • Extended controlled dropper tips
  • Dispense one drop at a time
  • Average drop size is 44 ±6 μl
Informazioni per l'ordine: Tips available in different colours and packaged in case of 100 or 1000.
Specifiche
  • Colore:
    porpora
  • Seq:
    72