Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
2 kg, 3,0 ± mg, Cylindrical test weight
Codice catalogo 611-0898
Nome del fornitore: Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Codice catalogo 611-0898
Nome del fornitore: Sartorius Balances
Vai a
Product Details & Documents
Class E2 cyclindrical calibration weights.
Specifiche
- Peso:2 kg
- Seq:21
- Tolleranza:3,0 ± mg
- Tipo:Cylindrical test weight