Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
200 g, 0,30 ± mg, Cylindrical test weight
Codice catalogo 611-0892
Nome del fornitore: Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Codice catalogo 611-0892
Nome del fornitore: Sartorius Balances
Vai a
Product Details & Documents
Class E2 cyclindrical calibration weights.
Specifiche
- Peso:200 g
- Seq:17
- Tolleranza:0,30 ± mg
- Tipo:Cylindrical test weight