Stoppers, rubber, red, different sizes
40,0 mm, 36,0 mm, 44,0 mm
Codice catalogo 146-0301
Nome del fornitore: DEUTSCH NEUMANN
Vai a
Product Details & Documents
Documents
DENE1010256_TDS.pdf
Datasheet
Drawing_DRWG00
Technical Drawing
Specifiche
- Ø inferiore:36,0 mm
- Ø superiore:44,0 mm
- Altezza:40,0 mm
- Seq:30