Roller bottles, WHEATON®
Superficie liscia, con liner in gomma da 51 mm, tappo in resina fenolica nera con bordo alto, 2500 ml, 940 cm², 110×355 mm, 4/conf.
Codice catalogo 734-3024
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
- Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
- These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
- Made of USP Type I borosilicate glass
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Superficie di crescita:940 cm²
- Confezione:4/conf.
- Capacità:2500 ml
- Descrizione:Superficie liscia, con liner in gomma da 51 mm, tappo in resina fenolica nera con bordo alto
- Ø est. × A:110×355 mm