Orders LinkContactUsLinkComponent
Sessole
500 ml, 315 mm
  231-0070
 :   KARTELL
Sessole
  231-0070
 :  KARTELL
Sessole
Sessole
500 ml, 315 mm
SFr. 192.00
1 * 6 ST
In PP, bianco. Con estremità piatte smussate e impugnatura rinforzata.
  • Ottima resistenza alle sostanze chimiche, infrangibile
  • Resistenza termica fino a 130 °C, autoclavabile
  • Il volume della paletta è inciso in modo ben visibile sull'impugnatura
  • Capacità:
    500 ml
  • Lunghezza:
    315 mm
  • Seq:
    12