Filling solutions for combined/reference electrodes
KCl solution, saturated, without AgCl, for appropriate Red Rod & Calomel reference elements, 100 ml bottle, bottiglia in plastica, 100 mL
Codice catalogo HACHS21M002
Nome del fornitore: Hach
Filling solutions for combined/reference electrodes
Codice catalogo HACHS21M002
Nome del fornitore: Hach
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Descrizione:KCl solution, saturated, without AgCl, for appropriate Red Rod & Calomel reference elements, 100 ml bottle