Orders LinkContactUsLinkComponent
Filling solutions for combined/reference electrodes
KS100 KCl solution, saturated, 500 ml bottle, bottiglia in plastica, 500 mL
Codice catalogo HACHC20C300
Nome del fornitore:   Hach
Filling solutions for combined/reference electrodes
Codice catalogo HACHC20C300
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Filling solutions for combined/reference electrodes
Filling solutions for combined/reference electrodes
KS100 KCl solution, saturated, 500 ml bottle, bottiglia in plastica, 500 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 91.30
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    500 mL
  • Descrizione:
    KS100 KCl solution, saturated, 500 ml bottle
Specifiche