Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, with lid
Jars, with lid
60 mm, 35 mm
Codice catalogo HECH41050006
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jars, with lid
Codice catalogo HECH41050006
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jars, with lid
Jars, with lid
60 mm, 35 mm
Price
18.10 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Jars, low form, made of glass, with notch and overlapping cover.
Specifiche
  • Ø est:
    60 mm
  • Altezza:
    35 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.