Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
4 ml, LDPE, 54 mm, 20 mm, 15-415 mm, Nalgene controlled dropper
Codice catalogo NALG312751-9125
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Codice catalogo NALG312751-9125
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Dropper bottles made up of natural/white low density polyethylene.
- Round shape
- Drop size: 40/50 μl
- Leakproof
Certifications: Compliance with ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 and USP Class VI.
Ordering information: Controlled-drop dispensing tip and coloured closures are available seperately.
Documents
Specifiche
- Ø est:20 mm
- Per:Nalgene controlled dropper
- Filettatura:15-415 mm
- Capacità:4 ml
- Altezza:54 mm
- Materiale:LDPE
- Seq:01
- Cat. No.:NALG312751-9125
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Closures, PP, yellow
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Dispensing tips, LDPE, clear, 50 µlDispensing tips, LDPE, clear, 50 µlNALG312758-0001Log in per disponibilità1 * 2.000 ST - SFr. 430.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Dispensing tips, LDPE, clear, 40 µlDispensing tips, LDPE, clear, 40 µlNALG312759-0001Log in per disponibilità1 * 2.000 ST - SFr. 513.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Closures, PP, natural
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Closures, PP, white
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Closures, PP, green
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Closures, PP, blue