Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per setacci Retsch

Accessori per setacci Retsch

Anelli di ventilazione per setacciatura a umido, in acciaio inox, 200 mm, 25 mm
Catalog # 510-0342
Supplier:   Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Catalog # 510-0342
Supplier:  Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Anelli di ventilazione per setacciatura a umido, in acciaio inox, 200 mm, 25 mm

Price
SFr. 204.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Ø:
    200 mm
  • Descrizione:
    Anelli di ventilazione per setacciatura a umido, in acciaio inox
  • Altezza:
    25 mm
  • Seq:
    42
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.