Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per setacci Retsch

Accessori per setacci Retsch

Anello intermedio, in acciaio inossidabile, 203 mm, 50 mm
Codice catalogo 510-0339
Nome del fornitore:   Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Codice catalogo 510-0339
Nome del fornitore:  Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Anello intermedio, in acciaio inossidabile, 203 mm, 50 mm

Price
SFr. 99.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    203 mm
  • Descrizione:
    Anello intermedio, in acciaio inossidabile
  • Altezza:
    50 mm
  • Seq:
    33
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..