Process pH combination electrodes
Elettrodo per pH combinato, con membrana sferica, H 6181 HD, 0 - 14, 0...+135 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Ceramica, 12×170 mm, Testa a spina avvitabile
Codice catalogo SCOI285111426
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Connettore:Testa a spina avvitabile
- Ø×L:12×170 mm
- Tipo:H 6181 HD
- Descrizione:Elettrodo per pH combinato, con membrana sferica
- Materiale:Vetro
- Seq:12
- Diafr.:Ceramica
- Elettrolita:KCl 3 mol/l
- Temperatura:0...+135 °C
- pH:0 - 14