Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Rotoli con strappo centrale, Tork Basic, ad 1 velo, non perforati, bianco, 300 m ×200 mm, M2, 6 bobine da 300 pezzi
Codice catalogo 115-0210
Nome del fornitore: Essity
Vai a
Product Details & Documents
Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:
- Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
- Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
- Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni
Documents
SCAA129262_TDS_EN
Fiche technique
Specifiche
- Per:M2
- Confezione:6 bobine da 300 pezzi
- Colore:bianco
- Descrizione:Rotoli con strappo centrale, Tork Basic, ad 1 velo, non perforati
- L×L:300 m ×200 mm
- Seq:05