Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Chiusure
VWR®, Chiusure
LDPE, 212-1834, naturale, 11 mm
Codice catalogo 217-7005
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Chiusure
Codice catalogo 217-7005
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Chiusure
VWR®, Chiusure
LDPE, 212-1834, naturale, 11 mm
Price
SFr. 63.30
Log in per disponibilità
1 * 2.500 ST
Product Details & Documents
Queste chiusure sono adatte per provette per test e per colture.
  • Flessibile, elevata resistenza meccanica
Le chiusure sono realizzate in LDPE.
Specifiche
  • Dimensione tappo:
    11 mm
  • Per provette:
    212-1834
  • Colore:
    naturale
  • Materiale:
    LDPE
Complementary Products
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Lunghezza
    Ø int.
    Ø est
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • 212-1834
    PS
    74,5 mm
    12,8 mm
    13,0 mm
    5 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 4.000 ST - SFr. 140.00
  • 212-1837
    PS
    11,8 mm
    12,0 mm
    3,5 ml
    01
    Log in per disponibilità
    1 * 5.000 ST - SFr. 158.00
  • 212-1809
    PS
    74,5 mm
    11,0 mm
    13,0 mm
    5 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 2.000 ST - SFr. 99.80