VWR®, Test Tubes
5 ml, 74,5 mm, 13,0 mm, PS, 12,8 mm
Polistirene (PS), trasparente.
- Possono essere centrifugate fino a 3000×g
- Possono essere fornite sterili (con tappo rosso) o non sterili (senza tappo)
- Su richiesta possono essere forniti tappi di altri colori
Provette universali con fondo sferico per un'ampia gamma di applicazioni.
- Ø est:13,0 mm
- Ø int.:12,8 mm
- Capacità:5 ml
- Lunghezza:74,5 mm
- Materiale:PS