Qualitative filter papers, high-purity
132, 240 mm
Codice catalogo SARTFT-3-329-240
Nome del fornitore: Sartorius
Qualitative filter papers, high-purity
Codice catalogo SARTFT-3-329-240
Nome del fornitore: Sartorius
Vai a
Product Details & Documents
These paper grades are used for analytical purposes that require a low ash content. They are essentially used for qualitative analyses.
Grades 292 and 292a are suitable for soil analyses because that are low in nitrogen. Grades 131 and 132 are used in phosphate or sodium determination.
Documents
Specifiche
- Grado:132
- Seq:33
- Taglia:240 mm
- Cat. No.:SARTFT-3-329-240
- Peso:80 g/m²
- Spessore:0,17 mm
- Contenuto di cenere:<0,02%
- Ritenzione delle particelle:5 - 7 µm
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:Renewable Energy Certificate
- Velocità di filtrazione:55 s