Vortex mixers, lab dancer
Vortex mixer, lab dancer, EU-plug
Catalog # 444-0020
Supplier: IKA
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Descrizione:Vortex mixer, lab dancer, EU-plug
- Seq:01
- Volume di miscelazione max.:50 ml
- Cat. No.:444-0020
- Ampiezza di agitazione:4,5 mm
- Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:1,2/0,8 W
- Peso:0,55 kg
- Intervallo di velocità:2800 min⁻¹ fixed
- Modello:lab dancer
- Ø×H:100×70 mm
- Capacità max.:0,1 kg, including attachment
- Movimento di agitazione:Orbital
- Ø max. dei tubi (mm):30 mm