Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TRIS-glycine-SDS solution 10X concentrate (TGS buffer)
Buffer, TRIS-glycine-SDS solution 10X concentrate (TGS buffer)
TRIS-glycine-SDS buffer solution 10X concentrate (TGS buffer), Bottiglia di vetro, 500 mg
Codice catalogo EURLEMR266500
Nome del fornitore:   EUROCLONE
Buffer, TRIS-glycine-SDS solution 10X concentrate (TGS buffer)
Codice catalogo EURLEMR266500
Nome del fornitore:  EUROCLONE
Numero CAS:  
Buffer, TRIS-glycine-SDS solution 10X concentrate (TGS buffer)
TRIS-glycine-SDS buffer solution 10X concentrate (TGS buffer), Bottiglia di vetro, 500 mg
Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    500 mg
  • Descrizione:
    TRIS-glycine-SDS buffer solution 10X concentrate (TGS buffer)