Buffer, TRIS-glycine-SDS solution 10X concentrate (TGS buffer)
TRIS-glycine-SDS buffer solution 10X concentrate (TGS buffer), Bottiglia di vetro, 250 mg
Codice catalogo EURLEMR266250
Nome del fornitore: EUROCLONE
Buffer, TRIS-glycine-SDS solution 10X concentrate (TGS buffer)
Codice catalogo EURLEMR266250
Nome del fornitore: EUROCLONE
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:250 mg
- Descrizione:TRIS-glycine-SDS buffer solution 10X concentrate (TGS buffer)



