Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 80 | Avantor
Tween® 80
1 KIT
Codice catalogo EURLEMR245005
Nome del fornitore:   EUROCLONE
Tween® 80
Codice catalogo EURLEMR245005
Nome del fornitore:  EUROCLONE
Numero CAS:  9005-65-6
Tween® 80
1 KIT
Numero CAS:  9005-65-6
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
  • Numero CAS:9005-65-6
  • Numero MDL:MFCD00082107
  • IndexMerck:13,07664
  • Punto di ebollizione:∼100 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–21 °C
  • Densità:1,062 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:>149 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:500-019-9
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 KIT
Specifiche