Tween® 20 (Polysorbate)
1 KIT
Codice catalogo EURLEMR243025
Nome del fornitore: EUROCLONE
Tween® 20 (Polysorbate)
Codice catalogo EURLEMR243025
Nome del fornitore: EUROCLONE
Numero CAS: 9005-64-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
- Numero CAS:9005-64-5
- Formula:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- Numero MDL:MFCD00165986
- Molecular Weight:1227.53 g/mol
- Densità:1,1 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:500-018-3
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 KIT