Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
1 KIT
Codice catalogo EURLEMR243005
Nome del fornitore:   EUROCLONE
Tween® 20 (Polysorbate)
Codice catalogo EURLEMR243005
Nome del fornitore:  EUROCLONE
Numero CAS:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbate)
1 KIT
Numero CAS:  9005-64-5
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Sinonimi:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • Numero CAS:9005-64-5
  • Formula:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • Numero MDL:MFCD00165986
  • Molecular Weight:1227.53 g/mol
  • Densità:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:500-018-3
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 KIT
Specifiche