Tetracycline
1 KIT
Codice catalogo EURLEMR229100
Nome del fornitore: EUROCLONE
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:60-54-8
- Formula:C₂₂H₂₄N₂O₈
- Numero MDL:MFCD00151232
- Molecular Weight:444.43 g/mol
- EINECS:200-481-9
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 KIT
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



