Tetracycline
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo EURLEMR229025
Nome del fornitore: EUROCLONE
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:60-54-8
- Formula:C₂₂H₂₄N₂O₈
- Numero MDL:MFCD00151232
- Molecular Weight:444.43 g/mol
- EINECS:200-481-9
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g



