Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0, 1 KIT
Codice catalogo EURLEMR226001
Nome del fornitore: EUROCLONE
Buffer, TE solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0
Codice catalogo EURLEMR226001
Nome del fornitore: EUROCLONE
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 KIT
- Descrizione:TE buffer solution 100x concentrate (TRIS-EDTA buffer) pH 8,0