Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), bottiglia in vetro, 500 mL
Codice catalogo EURLEMR224500
Nome del fornitore: EUROCLONE
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Codice catalogo EURLEMR224500
Nome del fornitore: EUROCLONE
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Descrizione:TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)