Streptavidin
Bottiglia di vetro, 1 mg
Codice catalogo EURLEMR217001
Nome del fornitore: EUROCLONE
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 mg
- Cat. No.:EURLEMR217001
- Condizioni di conservazione:Freezer
- N. MDL:MFCD00082035
- Protein/peptide name:Streptavidin
- CAS No.:9013-20-1